Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Antisérum pour agglutination sur lames de Salmonella Vision™
Code produit 11969054
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Lame d'antisérum
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11969054 Lame d'antisérum 1 pièce
12986197 Lame d'antisérum -
11909064 Lame d'antisérum 1 pièce
11939084 Lame d'antisérum 1 pièce
11949104 Lame d'antisérum 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11969054 Fournisseur Pro-Lab Diagnostics™ Code fournisseur PL.6011
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Une gamme complète d’antisérums pour agglutination sur lames de Salmonella
  • Tous les sérums produits en conjonction avec la section de référence Salmonella de la Veterinary Laboratory Agency, Weybridge, Royaume-Uni
  • La gamme comprend un panel complet d’antisérums somatiques polyvalents, d’antisérums somatiques monovalents, d’antisérums à flagelles polyvalents et d’antisérums à flagelles monovalents pour les tests d’agglutination sur lames traditionnels
  • Durée de conservation jusqu’à cinq ans à compter de la date de fabrication
Informations sur la commande
Fournis dans des flacons compte-gouttes de 3,0 ml à code couleur
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Détecte Genre Salmonella
Type de produit Lame d'antisérum
Quantité 3 ml