Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Kit complet de latex de groupage streptococcique Prolex™
Description
Includes
suspensions de latex spécifiques pour les groupes AG (3 ml chacune) ; contrôle positif polyvalent (2 ml) ; réactif d’extraction 1 (3,2 ml) ; réactif d’extraction 2 (3,2 ml) ; réactif d’extraction 3 (2 x 8,0 ml) ; cartes d’agglutition (48) ; Bâtons de mélange (350)
Requires
- Anses d’inoculation
- Pipettes Pasteur
- Tubes à essai en verre borosilicaté (12 mm x 75 mm)
- Minuteur
- Offre une méthode unique de regroupement des streptocoques bêta-hémolytiques de Lancefield
- Utilise des réactifs d’extraction d’acide modifiés et des particules de latex carboxylé bleu
- Les résultats sont obtenus en moins d’une minute à température ambiante
- Toutes les étiquettes et tous les bouchons de réactifs du kit sont codés par couleur afin de faciliter l’identification, et sont présentés dans des flacons à compte-gouttes pratiques et faciles à utiliser
Tous les composants sont disponibles individuellement
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Sensibilité | 99% |
| Type | Kit complet de latex de groupage streptococcique |
| Comprend | 3 ml de suspensions Latex spécifiques pour les groupes A, B, C, D, F et G, 2 ml de témoin positif polyvalent, 3,2 ml d’extraction R1, 3,2 ml d’extraction R2, 2 x 8 ml d’extraction R3, 48 cartes d’agglutination et 350 bâtonnets de mélange |
| Quantité | 60 tests |
| Spécificité | 1 |