Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Kits de latex de groupage streptococcique Prolex™
Code produit 11909044
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 ml
Type:
Réactif au latex de groupe A
Réactif au latex de groupe B
Réactif au latex du groupe C
Réactif au latex du groupe D
Réactif au latex du groupe F
Réactif au latex du groupe G
Conditionnement:
60 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type unitSize
11909044 3 ml Réactif au latex de groupe A 60 pièces
11929044 3 ml Réactif au latex du groupe C 60 pièces
11949044 3 ml Réactif au latex du groupe F 60 pièces
11939044 3 ml Réactif au latex du groupe D 60 pièces
11959044 3 ml Réactif au latex du groupe G 60 pièces
11919044 3 ml Réactif au latex de groupe B 60 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11909044 Fournisseur Pro-Lab Diagnostics™ Code fournisseur PL.031
 Article restreint
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour le regroupement des streptocoques bêta-hémolytiques de Lancefield
  • Résultats instantanés obtenus à température ambiante
  • Procédé d’extraction avancé à l’aide de réactifs d’acide nitreux modifiés
  • Résultats améliorés grâce aux microparticules modifiées par le carboxylate bleu (CM-MP)
  • Pas plus d’une seule colonie requise
  • Réactifs et flacons à code couleur pour faciliter la sélection
  • Disponibles individuellement
Spécification
Code couleur Violet
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Type Réactif au latex de groupe A
Comprend 3 ml de particules de latex bleu enduites d’anticorps purifiés de lapin
Quantité 3 ml