Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Kits de latex de groupage streptococcique Prolex™
Description
- Résultats instantanés obtenus à température ambiante
- Procédé d’extraction avancé à l’aide de réactifs d’acide nitreux modifiés
- Résultats améliorés grâce aux microparticules modifiées par le carboxylate bleu (CM-MP)
- Pas plus d’une seule colonie requise
- Réactifs et flacons à code couleur pour faciliter la sélection
- Disponibles individuellement
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Type | Réactif au latex du groupe G |
| Comprend | 3 ml de particules de latex bleu enduites d’anticorps purifiés de lapin |
| Quantité | 3 ml |