Learn More
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Gel Staining Kits
Code produit 10184652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10184652 1 kit 1 pièce
10195032 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10184652 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MPP33301
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le kit de coloration de gel phosphoprotéique Pro-Q Diamond comprend la coloration de gel phosphoprotéique Pro-Q Diamond et des étalons de poids moléculaire des phosphoprotéines PeppermintStick.
Le kit de coloration de gel phosphoprotéique Pro-Q Diamond comprend la coloration de gel phosphoprotéique Pro-Q Diamond et des étalons de poids moléculaire des phosphoprotéines PeppermintStick. La coloration de gel phosphoprotéique Pro-Q Diamond est une coloration fluorescente (maxima d'excitation / émission de ∼ 555 / 580 nm) qui peut détecter entre 1 et 16 ng de phosphoprotéines par bande avec un signal linéaire sur trois ordres de grandeur. Les étalons de poids moléculaire de phosphoprotéines PeppermintStick sont un mélange de protéines phosphorylées et non phosphorylées avec des poids moléculaires allant de 14 000 à 116 250 daltons ; ils servent à la fois de marquage de poids moléculaire et de contrôles positifs et négatifs.
Le kit de coloration de gel phosphoprotéique Pro-Q Diamond comprend la coloration de gel phosphoprotéique Pro-Q Diamond et des étalons de poids moléculaire des phosphoprotéines PeppermintStick. La coloration de gel phosphoprotéique Pro-Q Diamond est une coloration fluorescente (maxima d’excitation / émission de ∼ 555 / 580 nm) qui peut détecter entre 1 et 16 ng de phosphoprotéines par bande avec un signal linéaire sur trois ordres de grandeur. Les étalons de poids moléculaire de phosphoprotéines PeppermintStick sont un mélange de protéines phosphorylées et non phosphorylées avec des poids moléculaires allant de 14 000 à 116 250 daltons ; ils servent à la fois de marquage de poids moléculaire et de contrôles positifs et négatifs.
Caractéristiques :
Sensibilité : niveau de détection de 1 à 16 ng de phosphoprotéines par bande
Pratique : colorez sélectivement les phosphoprotéines dans les gels d’acrylamide, sans besoin d’anticorps spécifiques au transfert ou à la phosphoprotéine et d’analyse par transfert Western
Contrôles intégrés : le marqueur de poids molecular permet l’approximation de la taille des protéines et sert de contrôle positif et négatif avec un mélange unique de protéines phosphorylées et non phosphorylées
Signal linéaire : présente une excellente linéarité sur trois ordres de grandeur, idéal pour la quantification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Coloration de gel phosphoprotéique Pro-Q™ Diamond, 200 ml
•Étalon de poids moléculaire de phosphoprotéines PeppermintStick™, 40 μl
Description Kit de colorations de gel phosphoprotéique Pro-Q™ Diamond, 200 ml
Emplacement de détection Détection sur gel
Méthode de détection Fluorescence
Marqueur ou colorant Pro-Q Diamond
Quantité 1 kit
Molécule cible Protéines (phosphoprotéines)
Gamme de produits PRO-Q
Type de produit Kit de coloration des phosphoprotéines