Learn More
Lauda™ Thermostat de refroidissement de bain chauffant PRO RP 10100 avec fiche CEE7/7
Description
- Affichage OLED graphique brillant et à contraste élevé
- Fonctionnement avec curseur et touches de fonction Panneau de commande amovible et pivotant à 360° pour un contrôle à distance
- Système EasyUse pour un fonctionnement simple de toute l’unité
- Protection contre la surchauffe à faible niveau et réglable avec alarme acoustique à utiliser avec les liquides inflammables et non inflammables
- Assistant d’auto-vérification pour le diagnostic du système
- Équipé d’une interface USB et Ethernet en standard
- Possibilité de mise à niveau avec l’interface (RS 232/485, Profibus ; EtherCAT ; modules analogiques ou de contact)
- Contrôleur continu entièrement électronique avec action PID pour contrôle interne et externe
- Système PowerAdapt pour l’utilisation de la plus grande quantité de chaleur possible permise par le système d’alimentation électrique
- Programmateur intégré, un programme avec max. 20 segments
- Faible hauteur de l’appareil lorsque le panneau de commande est retiré
- Volume accessible considérablement élargi
- Cuve de bain en acier inox (isolée, avec poignées et robinet de vidange)
- Pompe interne LAUDA Varioflex avec huit niveaux de sélection
- Système SmartCool de gestion numérique de refroidissement à économie d’énergie incluant la commande marche-arrêt du compresseur
- Système de refroidissement hybride : suppression de la chaleur complémentaire à l’eau de refroidissement
- Plage de températures de fonctionnement : -100 à 200°C
- Plage de température ambiante : 5 à 40°C
- Stabilité thermique : 0,01 ±K
- Puissance de chauffage max. : 3,6 kW
- Puissance max. : 3,7 kW
- Consommation électrique : 16 A
- Dimensions de la cuve (l x P x H) : 240 x 150 x 200 mm
- Volume de bain min. / max : 6,5 à 10,5 L
- Dimensions globales (l x P x H) : 500 x 600 x 730 mm
- Alimentation : 230 V, 50 Hz
- Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
- Puissance de refroidissement (étapes de pompe) :
- 20°C (8), éthanol ; 0,4 kW
- 10°C (8), éthanol ; 0,4 kW
- 0°C (8), éthanol ; 0,4 kW
- -10°C (8), éthanol ; 0,4 kW
- -20°C (4), éthanol ; 0,4 kW
- -30°C (4), éthanol ; 0,39 kW
- -40°C (4), éthanol ; 0,37 kW
- -50°C (4), éthanol ; 0,35 kW
- -60°C (4), éthanol ; 0,32 kW
- -70°C (4), éthanol ; 0,25 kW
- -80°C (4), éthanol ; 0,17 kW
- -85°C (4), éthanol ; 0,12 kW
- -90°C (4), éthanol ; 0,06 kW
- -95°C (4), éthanol ; 0,02 kW
- -100°C (4), éthanol ; 0,01 kW
- Accessoire standard :
- Un couvercle de bain, deux raccords 10 mm avec bouchon à vis G 3/8 pour eau de refroidissement
Spécification
Spécification
| Tension | 230 V |