Learn More
Lauda™ Thermostat de refroidissement de bain chauffant PRO RP 2040 C avec fiche CEE7/7
Code produit 16853590
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
16853590 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16853590 Fournisseur Lauda™ Code fournisseur L000013
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bain thermostatique doté de la technologie de microprocesseur la plus récente, système de refroidissement intégré
  • Grand affichage 5,7 po couleur multi-touch
  • Fonctionnement avec affichage multi-touch Panneau de commande amovible et pivotant à 360° pour un contrôle à distance
  • Administration des utilisateurs pour un maximum de 20 utilisateurs
  • Saisie et exportation de données via USB
  • Minuterie et fonction de décompte
  • Système EasyUse pour un fonctionnement simple de toute l’unité
  • Protection contre la surchauffe à faible niveau et réglable avec alarme acoustique à utiliser avec les liquides inflammables et non inflammables
  • Assistant d’auto-vérification pour le diagnostic du système
  • Équipé d’une interface USB et Ethernet en standard
  • Possibilité de mise à niveau avec l’interface (RS 232/485, Profibus ; EtherCAT ; modules analogiques ou de contact)
  • Contrôleur continu entièrement électronique avec action PID pour contrôle interne et externe
  • Système PowerAdapt pour l’utilisation de la plus grande quantité de chaleur possible permise par le système d’alimentation électrique
  • Programmateur avec jusqu’à 100 programmes, jusqu’à 50 segments chacun
  • Faible hauteur de l’appareil lorsque le panneau de commande est retiré
  • Volume accessible considérablement élargi
  • Cuve de bain en acier inox (isolée, avec poignées et robinet de vidange)
  • Pompe interne LAUDA Varioflex avec huit niveaux de sélection
  • Système SmartCool de gestion numérique de refroidissement à économie d’énergie incluant la commande marche-arrêt du compresseur
  • Système de refroidissement hybride : suppression de la chaleur complémentaire à l’eau de refroidissement
  • Caractéristiques techniques :
    • Plage de températures de fonctionnement : -40 à 200°C
    • Plage de température ambiante : 5 à 40°C
    • Stabilité thermique : 0,01 ±K
    • Puissance de chauffage max. : 3,6 kW
    • Puissance max. : 3,7 kW
    • Consommation électrique : 16 A
    • Dimensions de la cuve (l x P x H) : 300 x 290 x 200 mm
    • Volume de bain min. / max : 12,5 à 21 L
    • Dimensions globales (l x P x H) : 400 x 565 x 730 mm
    • Alimentation : 230 V, 50 Hz
    • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
    • Puissance de refroidissement (étapes de pompe) :
      • 20°C (8), éthanol ; 0,8 kW
      • 10°C (8), éthanol ; 0,8 kW
      • 0°C (8), éthanol ; 0,8 kW
      • -10°C (8), éthanol ; 0,6 kW
      • -20°C (4), éthanol ; 0,4 kW
      • -30°C (4), éthanol ; 0,19 kW
      • -35°C (4), éthanol ; 0,11 kW
      • -40°C (4), éthanol ; 0,06 kW
    • Accessoire standard :
      • Un couvercle de bain, deux raccords 10 mm avec bouchon à vis G 3/8 pour eau de refroidissement
  • Spécification
    Tension 230 V