Learn More
Lauda™ Thermostat de refroidissement de bain chauffant PRO RP 3035 C avec fiche CEE7/7
Product Code. 16873590
Change view
Click to view available options
Tension:
230 V
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tension Unit Size
16873590 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16873590 Supplier Lauda™ Supplier No. L000015
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Bain thermostatique doté de la technologie de microprocesseur la plus récente, système de refroidissement intégré
  • Grand affichage 5,7 po couleur multi-touch
  • Fonctionnement avec affichage multi-touch Panneau de commande amovible et pivotant à 360° pour un contrôle à distance
  • Administration des utilisateurs pour un maximum de 20 utilisateurs
  • Saisie et exportation de données via USB
  • Minuterie et fonction de décompte
  • Système EasyUse pour un fonctionnement simple de toute l’unité
  • Protection contre la surchauffe à faible niveau et réglable avec alarme acoustique à utiliser avec les liquides inflammables et non inflammables
  • Assistant d’auto-vérification pour le diagnostic du système
  • Équipé d’une interface USB et Ethernet en standard
  • Possibilité de mise à niveau avec l’interface (RS 232/485, Profibus ; EtherCAT ; modules analogiques ou de contact)
  • Contrôleur continu entièrement électronique avec action PID pour contrôle interne et externe
  • Système PowerAdapt pour l’utilisation de la plus grande quantité de chaleur possible permise par le système d’alimentation électrique
  • Programmateur avec jusqu’à 100 programmes, jusqu’à 50 segments chacun
  • Faible hauteur de l’appareil lorsque le panneau de commande est retiré
  • Volume accessible considérablement élargi
  • Cuve de bain en acier inox (isolée, avec poignées et robinet de vidange)
  • Pompe interne LAUDA Varioflex avec huit niveaux de sélection
  • Système SmartCool de gestion numérique de refroidissement à économie d’énergie incluant la commande marche-arrêt du compresseur
  • Système de refroidissement hybride : suppression de la chaleur complémentaire à l’eau de refroidissement
  • Caractéristiques techniques :
    • Plage de températures de fonctionnement : -35 à 200°C
    • Plage de température ambiante : 5 à 40°C
    • Stabilité thermique : 0,01 ±K
    • Puissance de chauffage max. : 3,6 kW
    • Puissance max. : 3,7 kW
    • Consommation électrique : 16 A
    • Dimensions de la cuve (l x P x H) : 340 x 375 x 200 mm
    • Volume de bain min. / max : 17,5 à 29,5 L
    • Dimensions globales (l x P x H) : 440 x 600 x 730 mm
    • Alimentation : 230 V, 50 Hz
    • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
    • Puissance de refroidissement (étapes de pompe) :
      • 20°C (8), éthanol ; 0,8 kW
      • 10°C (8), éthanol ; 0,8 kW
      • 0°C (8), éthanol ; 0,8 kW
      • -10°C (8), éthanol ; 0,58 kW
      • -20°C (4), éthanol ; 0,35 kW
      • -30°C (4), éthanol ; 0,16 kW
      • -35°C (4), éthanol ; 0,1 kW
    • Accessoire standard :
      • Un couvercle de bain, deux raccords 10 mm avec bouchon à vis G 3/8 pour eau de refroidissement
  • Specifications
    Tension 230 V