Learn More
Techsit™ Chaise haute de salle blanche ESD Pro-Tech
Description
- Chaise haute en vinyle ESD ergonomique avec anneau repose-pieds réglable
- Vinyle ESD/antistatique noir - nettoyage facile.
- Hauteur de siège, hauteur de dossier et profondeur de siège entièrement réglables
- Chaise à conception ergonomique qui s’ajuste automatiquement à l'utilisateur.
- Garantie de 5 ans y compris le vinyle. Capacité de poids de 150 kg
- BS EN61340-5-1 Conductivité 104-106Ω
- Conforme à la Classe 7 pour salle blanche
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cleanroom Seating |
| Couleur | Noir |
| Réglable | Oui |
| Type de bras | Adjustable arms |
| Type de dossier | Ergonomique |
| Profondeur (métrique) | 450 mm |
| Finition | ESD Vinyl |
| Matériau de la monture | Acier |
| Type de levage | Gas Lift |
| Capacité de charge (métrique) | 150 kg |
| Show More |