Learn More
Techsit™ Chaise basse de salle blanche ESD Pro-Tech
Code produit 16553914
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Avec accoudoir:
Non
oui
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Avec accoudoir Conditionnement
16553914 oui 1 pièce
16543914 Non 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16553914 Fournisseur Techsit™ Code fournisseur TS7005AA
Expédition estimée: 08-12-2026
Chaise basse ergonomique avancée en vinyle antistatique ESD pour salle blanche sur roulette
  • Chaise basse ergonomique ESD en vinyle sur roulettes
  • Vinyle ESD/antistatique noir - nettoyage facile.
  • Hauteur de siège, hauteur de dossier et profondeur de siège entièrement réglables
  • Chaise à conception ergonomique qui s’ajuste automatiquement à l'utilisateur.
  • Garantie de 5 ans y compris le vinyle. Capacité de poids de 150 kg
  • BS EN61340-5-1 Conductivité 104-106Ω
  • Conforme à la Classe 7 pour salle blanche
Spécification
Type de produit Cleanroom Seating
Couleur Noir
Réglable Oui
Type de bras Adjustable Arms
Autoclavable Not Autoclavable
Type de dossier Ergonomique
Finition ESD Vinyl
À utiliser avec (application) Cleanroom Seating
Matériau de la monture Acier
Type de levage Gas Lift
Capacité de charge (métrique) 150 kg
Hauteur de siège Desk Height
Garniture Vinyl
Garantie 5 Year
Poids (métrique) 16 kg
Type de roue Casters
Largeur (métrique) 490 mm
Avec accoudoir oui
Avec dossier Oui
Avec roulettes Oui
Repose-pieds No
Avec support lombaire Oui
Avec inclinaison Oui
Matériau Vinyl