Learn More
Techsit™ Chaise haute de laboratoire Pro-Tech
Code produit 16593904
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris
Noir
Avec accoudoir:
Non
oui
Avec roulettes:
Non
Oui
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Avec accoudoir Avec roulettes Conditionnement
16593904 Noir oui Oui 1 pièce
16503914 Noir Non Oui 1 pièce
16513914 Gris Non Non 1 pièce
16523914 Gris oui Non 1 pièce
16533914 Gris Non Oui 1 pièce
16583904 Noir Non Non 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16593904 Fournisseur Techsit™ Code fournisseur TS7002B/AA
Expédition estimée: 11-12-2026
Chaise haute ergonomique avancée de laboratoire
  • Chaise haute en vinyle ergonomique avec anneau repose-pieds réglable
  • Vinyle antimicrobien - nettoyage facile.
  • Hauteur de siège, hauteur de dossier et profondeur de siège entièrement réglables
  • Chaise à conception ergonomique qui s’ajuste automatiquement à l'utilisateur.
  • Garantie de 5 ans y compris le vinyle.
  • Capacité de poids de 150 kg
  • Conforme à la Classe 7 pour salle blanche
Spécification
Type de produit Laboratory Seat
Couleur Noir
Réglable Oui
Type de bras Adjustable Arms
Autoclavable Not Autoclavable
Type de dossier Ergonomique
Finition Vinyl
Matériau de la monture Acier
Type de levage Gas Lift
Capacité de charge (métrique) 150 kg
Hauteur de siège High Bench Height
Garniture Vinyl
Garantie 5 Year
Poids (métrique) 17 kg
Type de roue Patins
Largeur (métrique) 490 mm
Avec accoudoir oui
Avec dossier Oui
Avec roulettes Oui
Repose-pieds Oui
Avec support lombaire Oui
Avec inclinaison Oui
Matériau Vinyl