Learn More
Techsit™ Siège haut ESD de salle blanche Pro-Tech Plus
Code produit 17743409
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Finition:
Plastique
Vinyle ESD
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Finition Conditionnement
17743409 Noir Vinyle ESD 1 pièce
17763409 Blanc Plastique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17743409 Fournisseur Techsit™ Code fournisseur TS7911B
Expédition estimée: 08-12-2026
Siège ESD de salle blanche classe 5 en vinyle noir adapté, repose-pied, glissières. Mécanismes entièrement ergonomiques, ajustables et encastrés.
  • Siège haut de salle blanche en vinyle ESD avec repose-pied ajustable sur glissières
  • Vinyle noir ESD/ antistatique - facile à nettoyer.
  • Hauteur de siège, hauteur de dossier et inclinaison arrière entièrement ajustables.
  • Conception ergonomique et siège et dossier profilés
  • 5 ans de garantie, vinyle inclus.
  • Capacité de poids de 150 kg Adapté à une salle blanche de classe 5
  • BS EN61340-5-1 Conductivité 104 - 106 Ω
  • Mécanismes entièrement encastrés Cadre extérieur
Spécification
Couleur Noir
Réglable (hauteur) Oui
Type de dossier Ergonomique
Finition Vinyle ESD
À utiliser avec (application) Cleanrooms, ESD Environments
Matériau de la monture Acier
Hauteur de siège 590 to 850 mm
Garantie 5 Year
Poids (métrique) 15 kg
Type de roue Glide
Largeur (métrique) 500 mm
Avec accoudoir No
Avec dossier Oui
Avec roulettes No
Repose-pieds Oui
Avec support lombaire Oui
Avec inclinaison Oui
Type de siège High Bench Height