Learn More
Techsit™ Siège bas ESD de salle blanche Pro-Tech Plus
Code produit 17793409
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17793409 Blanc 1 pièce
17783409 Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17793409 Fournisseur Techsit™ Code fournisseur TS7920W
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Siège ESD de salle blanche classe 5 en vinyle noir adapté, roulettes. Mécanismes entièrement ergonomiques, ajustables et encastrés.
  • Siège bas de salle blanche en vinyle ESD sur roulettes ESD
  • Vinyle noir ESD/ antistatique - facile à nettoyer.
  • Hauteur de siège, hauteur de dossier et inclinaison arrière entièrement ajustables.
  • Conception ergonomique et siège et dossier profilés
  • 5 ans de garantie, vinyle inclus.
  • Capacité de poids de 150 kg Adapté à une salle blanche de classe 5
  • BS EN61340-5-1 Conductivité 104 - 106 Ω
Spécification
Couleur Blanc
Réglable (hauteur) Oui
Certifications/Conformité Cleanroom Class 5
Finition Plastic
À utiliser avec (application) Cleanrooms, ESD Environments
Matériau de la monture Acier
Capacité de charge (métrique) 150 kg
Hauteur de siège 420 to 550 mm
Garniture ESD Vinyl
Garantie 5 Year
Poids (métrique) 15 kg
Type de roue Twin
Largeur (métrique) 500 mm
Avec accoudoir No
Avec dossier Oui
Avec roulettes Oui
Repose-pieds No
Avec support lombaire Oui
Avec inclinaison Oui
Type de siège Desk Height