Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de proadifène, 95 %
Code produit 15530564 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15530564 5 g 5g
15520564 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15530564 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 457880050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 62-68-0 | C23H31NO2·HCl | 389.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62-68-0
Formule moléculaire C23H31NO2·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 389.96
Clé InChI FHIKZROVIDCMJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme proadifen hydrochloride, proadifen hcl, propyladiphenin, skf-525a hydrochloride, skf 525a, SK&F 525-a, proadifen hydrochloride usan, skf 525-a, skf-525a, hydrochloride
CID PubChem 65341
Nom IUPAC 2-(Diéthylamino)éthyl-diphénylpentanoate2,2-diphénylpentanoate ; Chlorhydrate
SMILES CCCC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C(=O)OCCN(CC)CC.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Proadifen hydrochloride
Point de fusion 122.0°C
Spectre IR Authentique
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 389.96
Pourcentage de pureté 95%