Learn More
Proadifen hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Proadifen hydrochloride |
| CAS | 62-68-0 |
| Formule moléculaire | C23H32ClNO2 |
| Numéro MDL | MFCD00055151 |
| Quantité | 250 mg |
| SMILES | CCCC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C(OCCN(CC)CC)=O.[H]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 389.96 |
| Pourcentage de pureté | 98% |