Learn More
Proadifen hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16478726
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478726 100 mg
16442266 500 mg
16429885 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16478726 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1311
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Proadifen hydrochloride is a Cytochrome P450 inhibitor (IC50 = 19μM).
Proadifen hydrochloride is a Cytochrome P450 inhibitor (IC50 = 19μM).
Spécification
Nom chimique ou matériau Proadifen hydrochloride
CAS 62-68-0
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H32ClNO2
Quantité 100 mg
Synonyme SKF-525A U-5446 RP-5171
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (128.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCN(CC)CC)C(CCC)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 389.96
Poids de la formule 389.96
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid