Learn More
Chlorhydrate de proadifène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495989
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
2 g
Conditionnement:
1g
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495989 1 g 1g
15415999 500 mg 500mg
15405999 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15495989 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63833.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 62-68-0 | C23H32ClNO2 | 389.964 g/mol
Proadifen hydrochloride is an inhibitor of NOS1, AChR, cytochrome P-450, and KIR6. Proadifen hydrochloride bind to the protein moiety of P-450, also reduced the hypoxic response. of Proadifen hydrochloride have good antiarrhythmic effects. SKF-525A substantially reduced the depletion of cardiac norepinephrine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de proadifène est un inhibiteur de la NOS1 , de l’AChR, du cytochrome P-450 et du KIR6 . Le chlorhydrate de proadifène se lie à la fraction protéique de P-450 , ce qui réduit également la réponse hypoxique. Le chlorhydrate de proadifène a de bons effets antiarythmiques. SKF-525A réduit considérablement la déplétion de la norépinéphrine cardiaque.
Solubilité
Soluble dans le méthanol ou l’eau
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts et de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62-68-0
Formule moléculaire C23H32ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 389.964
Numéro MDL MFCD00055151
Clé InChI FHIKZROVIDCMJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme proadifen hydrochloride, proadifen hcl, propyladiphenin, skf-525a hydrochloride, skf 525a, sk&f 525-a, proadifen hydrochloride usan, skf 525-a, skf-525a, hydrochloride
CID PubChem 65341
Nom IUPAC 2-(Diéthylamino)éthyl-diphénylpentanoate2,2-diphénylpentanoate ; Chlorhydrate
SMILES CCCC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C(=O)OCCN(CC)CC.Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Proadifen hydrochloride
Point de fusion 122°C to 123°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol or water
Poids de la formule 389.97
Forme physique Poudre