Learn More
Ebro Electronic™ TPX Sonde 130
Code produit 11378861
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
11378861 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11378861 Fournisseur Ebro Electronic™ Code fournisseur 13415437
Ajouter au panier
Ajouter au panier
PT 100, 4 conducteurs classe A, Lemo taille 1
Sondes alternatives pour TFX 430/GFX 460
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Directive 2011/65/UE RoHS
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Applications : Laboratoire, surveillance de la température, mesure de l'air, des fluides, des substances ductiles, des milieux agressifs et des surfaces, surveillance des procédés
Hauteur (métrique) 22 mm
Type d’immersion Totale ou partielle
Longueur (métrique) 200 mm
Matériau Acier inoxydable
Modèle TPX 130
Type de sonde PT100 POUR TFX430 PT100
Poids (métrique) 0.085 kg
Type de produit Sonde
Plage de températures (métrique) -50 °C à 400 °C
À utiliser avec (équipement) TFX 430, GFX 460 B, AX 110
Largeur (métrique) 22 mm