Learn More
Invitrogen™ Probe Set Diluent QT
Code produit 15922334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
12 mL
Conditionnement:
12mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15922334 12 mL 12mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15922334 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur QVT0510
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Le diluant QC pour ensemble de sondes, 12 ml est une solution aqueuse contenant du formamide, du détergent et un bloqueur.
Le diluant QC pour ensemble de sondes, 12 ml est une solution aqueuse contenant du formamide, du détergent et un bloqueur. Il s’agit d’un composant individuel des kits d’analyse tissulaire ViewRNA™ ISH, 2-Plex, 24 dosages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver entre 2°C et 8°C
Format Kit
Type de produit Diluant pour kit de sondes
Quantité 12 mL