Learn More
Probénécide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430461
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430461 10 g 10g
11420461 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11430461 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20010.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 57-66-9 | C13H19NO4S | 285.36 g/mol
It is a uricosuric drug, that is, it increases uric acid excretion in the urine. It is primarily used in treating gout and hyperuricemia. Probenecid was developed as an alternative to caronamide to competitively inhibit renal excretion of some drugs, thereby increasing their plasma concentration and prolonging their effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau (partiellement miscible), solutions d’hydroxydes alcalins, d’éthanol (100 mM), d’acétone, de chloroforme, d’hydroxyde de sodium (1 M), de DMSO (100 mM), de méthanol, d’acides dilués (pratiquement insolubles), d’alcalis dilués et d’éther (légèrement soluble).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-66-9
Formule moléculaire C13H19NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 285.36
Numéro MDL MFCD00038402
Clé InChI DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme probenecid, 4-dipropylsulfamoyl benzoic acid, probenecid acid, probecid, benecid, benemid, benuryl, probalan, probenemid, probexin
CID PubChem 4911
ChEBI CHEBI:8426
Nom IUPAC acide4-(dipropylsulfamoyl)benzoïque
SMILES CCCN(CCC)S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Probenecid
Point de fusion 198°C to 199°C
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Quantité 10 g
Merck Index 14,7754
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly miscible),solutions of alkali hydroxides,,ethanol (100 mM),acetone,chloroform,sodium hydroxide (1 M),DMSO (100 mM),methanol,dilute acids (practically insoluble),dilute alkalies,and ether (slightly soluble).
Poids de la formule 285.36
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Probenecid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Probenecid