Learn More
Probenecid, 99,8 %, MP Biomedicals™
Code produit 11413752 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413752 100 g -
11403752 25 g -
11423752 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11413752 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215637080
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 57-66-9
Formule moléculaire C13H19NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 285.36
Numéro MDL MFCD00038402
Clé InChI DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme probenecid, 4-dipropylsulfamoyl benzoic acid, probenecid acid, probecid, benecid, benemid, benuryl, probalan, probenemid, probexin
CID PubChem 4911
ChEBI CHEBI:8426
Nom IUPAC acide 4-(dipropylsulfamoyl)benzoïque
SMILES CCCN(CCC)S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Probenecid
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Poids de la formule 285.4
Pourcentage de pureté 0.998
Forme physique Poudre