Learn More
Probenecid, MedChemExpress
Description
Probenecid is a potent and selective agonist of transient receptor potential vanilloid 2 (TRPV2) channels. Probenecid also inhibits pannexin 1 channels.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Probenecid |
| CAS | 57-66-9 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C13H19NO4S |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (350.43 mM) ∣0.5 M NaOH : 100 mg/mL (350.43 mM; ultrasonic and adjust pH to 12 with NaOH) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=C(S(=O)(N(CCC)CCC)=O)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 285.36 |
| Poids de la formule | 285.36 |
| Afficher plus |