Learn More
Probenecid, TRC
Code produit 30135310
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135310 100 g 100g
30132429 5 g 5g
17943175 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135310 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP755000100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57-66-9
Formule moléculaire C13 H19 N O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 285.36
Synonyme Probenecid, Benzoic acid, 4-[(dipropylamino)sulfonyl]-, Benzoic acid, p-(dipropylsulfamoyl)- (8CI), 4-[(Dipropylamino)sulfonyl]benzoic acid, 4-(Dipropylsulfamoyl)benzoic acid, 4-(N,N-Dipropylaminosulfonyl)benzoic acid, 4-(N,N-Dipropylsulfamoyl)benzoic acid, Apurina, Benecid, Benemid, Benuryl, NSC 18786, Probecid, Proben, Probenecid, Probenecid acid, Prolongine, Synergid R, Tubophan, Uricosid, p-(Dipropylsulfamoyl)benzoic acid, p-(Dipropylsulfamyl)benzoic acid
Nom IUPAC Acide 4-(dipropylsulfamoyl)benzoïque
SMILES CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Probenecid
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C13H19NO4S/c1-3-9-14(10-4-2)19(17,18)12-7-5-11(6-8-12)13(15)16/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,15,16)
Poids de la formule 285.1035