Learn More
Cole-Parmer™ Sonde de surface à usage général pour thermocouple
Description
Conçu pour mesurer la température à la surface sans pénétrer le matériau.Les sondes Cole-Parmer™ pour thermomètres à thermocouple Oakton™ sont idéales pour contrôler les surfaces planes telles que les plaques chauffantes, les fours ou les moul
- Idéal pour la surveillance de surfaces planes telles que les plaques chauffantes, les fours ou les moules
- Temps de réponse : 1,25 seconde ou plus
- Chaque sonde est livrée avec un code couleur ANSI câble enroulé : type J-noir, type K-jaune, type T-bleu et type E-violet
- Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande.
Garantie
6 mois
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Plaques chauffantes, fours et moules |
| Comprend | 5 pi Code couleur ANSI Câble spiralé avec mini-connecteur |
| Matériau | Acier inox, aluminium, Plastique ABS |
| Type de sonde | Sonde de surface, type K |
| Type de produit | Sonde thermocouple |
| Température max. (impériale) | 1200°F |
| Température max. (métrique) | 649°C |
| Température (impériale) min. | -418 °F |
| Température min. (métrique) | -250 °C |
| Plage de températures (impériale) | -418°F à +1200°F |
| Afficher plus |