Learn More
Invitrogen™ ProBond™ Nickel-Chelating Resin
Code produit 11500656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
150 ml
Conditionnement:
150mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11500656 150 ml 150mL
11590646 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11500656 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur R80115
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Résine d’affinité chargée de nickel utilisée pour purifier les protéines recombinantes contenant une séquence polyhistidine (6xHis).
  • La résine de chélation du nickel ProBond™ est une résine d’affinité chargée de nickel utilisée pour purifier les protéines recombinantes contenant une séquence polyhistidine (6xHis)
  • Les protéines liées à la résine peuvent être éluées avec un tampon à faible pH ou par compétition avec l’imidazole ou l’histidine
  • La purification en une étape peut être effectuée dans des conditions natives et dénaturantes
  • La résine ProBond™ utilise l’acide iminodiacétique (IDA) du ligand chélateur associé à une résine d’agarose à 6 % fortement réticulée
  • Convient à une utilisation dans les applications FPLC, par lots et d’écoulement par gravité
  • Stabilité du produit garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé à 4°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage La résine ProBond™ est pré-chargée et peut se lier à 1 à 5 mg de protéine recombinante par 1 ml de résine. Elle est fournie sous forme de suspension à 50 % dans 20 % d’éthanol. La résine apparaît en bleu lorsqu’elle est chargée de Ni2+. Stockage à +4°C. La résine ProBond™ est garantie pendant 6 mois lorsqu’elle est entreposée correctement.
Phase stationnaire Chélation de nickelage
Gamme de produits ProBond
Type Résine
Quantité 150 ml
Forme Suspension
Type de colonne Colonne d’affinité