Learn More
Invitrogen™ ProBond™ Nickel-Chelating Resin
Product Code. 11590646
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 ml
150 ml
Unit Size:
150mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11590646 50 ml 50mL
11500656 150 ml 150mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11590646 Supplier Invitrogen™ Supplier No. R80101
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
La résine ProBond est fournie sous forme de 50 % de suspension dans 20 % d’éthanol.
Résine d’affinité chargée de nickel utilisée pour purifier les protéines recombinantes contenant une séquence polyhistidine (6xHis).
  • La résine de chélation du nickel ProBond™ est une résine d’affinité chargée de nickel utilisée pour purifier les protéines recombinantes contenant une séquence polyhistidine (6xHis)
  • Les protéines liées à la résine peuvent être éluées avec un tampon à faible pH ou par compétition avec l’imidazole ou l’histidine
  • La purification en une étape peut être effectuée dans des conditions natives et dénaturantes
  • La résine ProBond™ utilise l’acide iminodiacétique (IDA) du ligand chélateur associé à une résine d’agarose à 6 % fortement réticulée
  • Convient à une utilisation dans les applications FPLC, par lots et d’écoulement par gravité
  • Stabilité du produit garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé à 4°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage La résine ProBond™ est pré-chargée et peut se lier à 1 à 5 mg de protéine recombinante par 1 ml de résine. Elle est fournie sous forme de suspension à 50 % dans 20 % d’éthanol. La résine apparaît en bleu lorsqu’elle est chargée de Ni2+. Stockage à +4°C. La résine ProBond™ est garantie pendant 6 mois lorsqu’elle est entreposée correctement.
Phase stationnaire Chélation de nickelage
Gamme de produits ProBond
Type Résine
Quantité 50 ml
Forme Suspension