Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de procaïne, 99 %
Code produit 10542421 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10542421 100 g Flacon en plastique 100g
10177743 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10542421 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 207311000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.40€
    54.65€ / 100g
    Économisez 10.75€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 51-05-8 | C13H21ClN2O2 | 272.77 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-05-8
Formule moléculaire C13H21ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 272.77
Numéro MDL MFCD00013000
Clé InChI HCBIBCJNVBAKAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme procaine hydrochloride, procaine hcl, gerovital h3, 2-diethylamino ethyl 4-aminobenzoate hydrochloride, geriocaine, atoxicocaine, chlorocaine, neotonocaine, aminocaine, anadolor
CID PubChem 5795
ChEBI CHEBI:8431
Nom IUPAC 2-(diéthylamino)éthyl 4-aminobenzoate ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].CCN(CC)CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Procaine hydrochloride
Point de fusion 154.0°C to 158.0°C
Couleur Incolore à blanc
pH 5 to 6.5 (2% w/v aq. soln.)
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NC6H4CO2CH2CH2N(C2H5)2·HCl
Quantité 100 g
Beilstein 14, 424
Merck Index 15, 7875
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform, practically insoluble in ether
Poids de la formule 272.77
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Procaine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.