Learn More
Procaine hydrochloride, MedChemExpress
Description
Procaine hydrochloride is a DNA-demethylating agent. Procaine hydrochloride acts through multiple targets and has a slow onset and a short duration of action.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Procaine hydrochloride |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 51-05-8 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C13H21ClN2O2 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 50 mg/mL (183.30 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (183.30 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OCCN(CC)CC)C1=CC=C(N)C=C1.Cl |
| Afficher plus |