Learn More
Chlorhydrate de procaïne, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Procaine hydrochloride |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H20N2O2.ClH/c1-3-15(4-2)9-10-17-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11;/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3;1H |
| Poids de la formule | 272.1292 |