Learn More
Procaine, MedChemExpress
Code produit 16450988
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16450988 5 g
16412229 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16450988 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0546
MedChemExpress Procaine is a DNA-demethylating agent. Procaine acts through multiple targets and has a slow onset and a short duration of action.
Procaine is a DNA-demethylating agent. Procaine acts through multiple targets and has a slow onset and a short duration of action.
Spécification
Nom chimique ou matériau Procaine
Forme physique Powder
CAS 59-46-1
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H20N2O2
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (423.17 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.23 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(OCCN(CC)CC)C1=CC=C(N)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 236.31
Poids de la formule 236.31
Pourcentage de pureté 99.07%
Qualité Research