Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de procarbazine
Code produit 15537729 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15537729 250 mg 250mg
15527729 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15537729 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 461182500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    144.65€ / 250mg
    Économisez 29.35€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 366-70-1 | C12H19N3O·HCl | 257.76 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 366-70-1
Formule moléculaire C12H19N3O·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 257.76
Clé InChI DERJYEZSLHIUKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme procarbazine hydrochloride, procarbazine hcl, matulane, nathulane, natunalar, mih hydrochloride, pcb hydrochloride, procarbazine.hcl, ibenzmethyzine hydrochloride, natulan hydrochloride
CID PubChem 9703
ChEBI CHEBI:71428
Nom IUPAC 4-[(2-méthylhydrazinyl)méthyl]-N-propan-2-ylbenzamide ; chlorhydrate
SMILES CC(C)NC(=O)C1=CC=C(C=C1)CNNC.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Procarbazine hydrochloride
Perte à la dessiccation 2% max.
Spectre IR Authentique
Quantité 250 mg
Poids de la formule 257.76
Pourcentage de pureté ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Procarbazine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.