Learn More
Procarbazine Hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16476296
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16476296 100 mg
16471696 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16476296 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13733
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Procarbazine Hydrochloride is an orally active alkylating agent, with anticancer activity. Procarbazine Hydrochloride can be used in Hodgkin's disease research.
Procarbazine Hydrochloride is an orally active alkylating agent, with anticancer activity. Procarbazine Hydrochloride can be used in Hodgkin's disease research.
Spécification
Nom chimique ou matériau Procarbazine Hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 366-70-1
Couleur Off-White
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H20ClN3O
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (387.96 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (64.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC(C)C)C1=CC=C(CNNC)C=C1.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 257.76
Poids de la formule 257.76
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research