Learn More
Miele Professional™ Détergent
Code produit 15506935 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
pH:
12,5 à 12,7
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit pH Conditionnement
15506935 12,5 à 12,7 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15506935 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 10265620
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Détergent liquide ProCare Lab 10 AP, alcalin, 5 L
  • Exempt de surfactants, de composés phosphoreux et d’oxydants
  • Spécialement développé pour Miele Professional
  • Convient à tous les types de matériaux
  • pH : valeur de 12,5 à 12,7
  • Pour une utilisation avec les nettoyeurs de verres en laboratoire
  • Excellent pour éliminer les huiles à faible viscosité, les salissures inorganiques et organiques et les résidus tenaces ou séchés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide concentré
pH 12,5 à 12,7
Composition Hydroxyde alcalin de polycarboxylate
Description ProCare Lab 10 AP, 5 L
À utiliser avec (application) Nettoyage des ustensiles de laboratoire
À utiliser avec (équipement) Nettoyeurs de laboratoire
Volume (métrique) 5 l
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Miele ProCare Lab 10 AP
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide