Learn More
Miele Professional™ ProCare Lab 10 MA - 5 L
Code produit 15430425 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 L
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15430425 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15430425 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 10265670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.80€
    77.00€ / 5L
    Économisez 21.80€
    22% de réduction
 Article restreint
En stock
Détergent liquide, légèrement alcalin, 5 L. Pour un retraitement optimal de la verrerie et des ustensiles de laboratoire.
  • Exempt de surfactants et d’oxydants
  • Spécialement développé pour Miele Professional
  • Convient à tous les types de matériaux
  • Valeur de pH de 11,6 à 11,8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Détergent liquide
pH 11,6 à 11,8
Description Détergent liquide, légèrement alcalin
À utiliser avec (équipement) Pour un retraitement optimal de la verrerie et des ustensiles de laboratoire.
Volume (métrique) 5 L
compliance-icons
Identifiant produit
  • Miele ProCare Lab 10 MA
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium metasilicate