Learn More
Miele Professional™ ProCare Lab 11 MA
Code produit 15410425 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 kg
Conditionnement:
10kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15410425 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15410425 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 10266720
 Article restreint
Expédition estimée: 16-10-2026
Agent de nettoyage en poudre, légèrement alcalin, 10 kg. Pour un retraitement optimal des ustensiles de laboratoire.
  • Effet d’amortissement en mousse, exempt d’oxydants
  • Convient aux phases de retraitement dans les systèmes de lavage-désinfection
  • Convient à tous les types de matériaux
  • Valeur de pH de 11,7 à 11,9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 11,7 à 11,9
Description Agent de nettoyage en poudre
À utiliser avec (équipement) Convient aux phases de retraitement dans les systèmes de lavage-désinfection
Volume (métrique) 10 kg