Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel 1, 45plex
Code produit 15542497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15542497 96 dosages 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15542497 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EPX45012171901
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
  • Mélange standard humain A
  • Mélange standard humain B
  • Mélange standard humain C
  • Mélange de microbilles humaines B
  • Mélange de microbilles humaines C
  • Mélange de microbilles humaines D
  • Mélange de microbilles humaines F
  • Mélange de microbilles humaines G
  • Mélange d’anticorps de détection humains B
  • Mélange d’anticorps de détection humains C
  • Mélange d’anticorps de détection humains D
  • Mélange d’anticorps de détection humains E
  • Mélange d’anticorps de détection humains G
  • Tampon de lecture
  • Tampon de lavage 10x
  • Streptavidine-PE
  • Tampon de dosage universel
  • Diluant d’anticorps de détection
  • Barrette de 8 tubes PCR
  • Film adhésif
  • Microplaque noire de 96 puits Greiner
Solution idéale pour évaluer plusieurs biomarqueurs de protéines dans un seul échantillon. Découvrez notre vaste gamme de panneaux préconfigurés et d’analytes uniques combinables.
Le panneau de cytokine / chimiokine / facteur de croissance humains 45-Plex ProcartaPlex 1 permet d’explorer la fonction immunitaire en analysant 45 cibles protéiques dans un seul puits à l’aide de la technologie Luminex xMAP. Le panneau est composé de cinq sous-panneaux modulaires qui permettent une large sélection initiale pour déterminer les cibles d’intérêt et les études ultérieures analysant des sous-ensembles fonctionnels spécifiques de cytokines qui peuvent être achetés séparément. Les sous-panneaux peuvent entièrement être associés les uns aux autres ou à des dosages simplex individuels correspondant aux cibles dans le panneau. Les mêmes cibles se trouvent dans le panneau 1 ProcartaPlex 45-Plex de convenance pour la cytokine / chimiokine / facteur de croissance (réf. EPXR450-12171-901) qui est dans un format prêt à l’emploi et qui nécessite moins de pipetage.
Les panneaux préconfigurés ProcartaPlex sont largement testés pour la combinabilité, l’interférence et la réactivité croisée des analyses afin de fournir le plus haut niveau de validation et de précision. Tous les panneaux ProcartaPlex sont fournis avec les réactifs nécessaires pour effectuer le dosage.
Les panneaux multiplex ProcartaPlex sont disponibles en plusieurs formats et peuvent être utilisés sur six espèces (humain, souris, rat, primate non humain, porcin et canin).
Liste de cibles [région de microbille] :
Th1 / Th2 : GM-CSF [44], IFN gamma [43], IL-1 bêta [18], IL-2 [19], IL-4 [20], IL-5 [21], IL-6 [25], IL-8 [27], IL-12p70 [34], IL-13 [35], IL-18 [66], TNF alpha [45]
Th9 / Th17 / Th22 / Treg : IL-9 [52], IL-10 [28], IL-17A (CTLA-8) [36], IL-21 [72], IL-22 [76], IL-23 [63], IL-27 [14]
Cytokines inflammatoires : IFN alpha [48], IL-1 alpha [62], IL-1RA [38], IL-7 [26], IL-15 [65], IL-31 [37], TNF bêta [54]
Chimiokines. Éotaxine (CCL11) [33], GRO alpha (CXCL1) [61], IP-10 (CXCL10) [22], MCP-1 (CCL2) [51], MIP-1 alpha (CCL3) [12], MIP-1 bêta (CCL4) [47], RANTES (CCL5) [42], SDF-1 alpha [13]
Facteurs de croissance : BDNF [57], EGF [56], FGF-2 [75], HGF [46], NGF bêta [55], PDGF-BB [77], PlGF-1 [29], SCF [39], VEGF-A [78], VEGF-D [53]
À propos des dosages ProcartaPlex pour la plateforme Luminex
Les immunodosages ProcartaPlex, basés sur les principes d’un ELISA en sandwich, utilisent deux anticorps hautement spécifiques se liant à différents épitopes d’une protéine pour quantifier simultanément toutes les cibles protéiques à l’aide d’un instrument Luminex. Les dosages multiplex ProcartaPlex nécessitent seulement seulement 25 µl de plasma ou de sérum, ou 50  µl de surnageant de culture cellulaire, et seulement quatre heures pour obtenir les résultats analysés.
Caractéristiques :
• Résultats reproductibles et fiables : validés en panneau selon la norme la plus élevée de l’industrie, avec des tests de combinabilité des cibles protéiques et de réactivité croisée
• Plus de résultats par échantillonneur : permet de réaliser simultanément plusieurs cibles protéiques dans un seul échantillon de 25 à 50 µl
• Plateforme de multiplexage à haute référence avec la technologie bien établie Luminex, pour la détection et la quantification des protéines
Les dosages ProcartaPlex utilisent la technologie Luminex xMAP (profilage multianalyte) pour la détection et la quantification simultanées d’un maximum de 80 cibles protéiques dans un seul échantillon de 25 à 50 µl — de plasma, de sérum, de surnageant de culture cellulaire et d’autres liquides corporels.
Les microbilles Luminex dans le dosage ProcartaPlex sont colorées en interne avec des proportions précises de fluorophores rouges et IR pour créer des signatures uniques de façon spectrale qui peuvent être identifiées par les systèmes de détection Luminex xMAP (par exemple Luminex 200, FLEXMAP 3D et MAGPIX). Comme le dosage ELISA sandwich, le dosage ProcartaPlex utilise des paires d’anticorps appariées pour identifier la protéine d’intérêt. Dans un dosage multiplexé, chaque microbille unique de façon spectrale est marquée avec des anticorps spécifiques pour une seule protéine cible et les protéines liées sont identifiées avec des anticorps biotinylés et de la streptavidine–R-phycoérythrine (RPE). La conjugaison d’anticorps spécifiques d'une protéine à une microbille distincte permet d’analyser plusieurs cibles dans un seul puits.
La différence la plus significative entre un dosage ProcartaPlex et un dosage ELISA est que l’anticorps de capture du dosage ProcartaPlex est conjugué à une microbille et n’est pas adsorbé par un des puits de la microplaque. Ainsi, les réactifs de dosage ProcartaPlex flottent librement dans la solution. Pour la détection, l’instrument Luminex 200, par exemple, contient deux lasers : un pour distinguer la signature spectrale de chaque microbille et un autre pour quantifier la quantité de fluorescence de la RPE. Cette dernière est proportionnelle à la quantité de protéine présente dans l’échantillon. Les dosages multiplex ProcartaPlex peuvent profiler plus de protéines cibles à l’aide d’un échantillon nettement moins important. Cela leur prend autant de temps que pour effectuer un dosage ELISA sandwich traditionnel.
Les panneaux multiplex ProcartaPlex sont disponibles en plusieurs formats et peuvent être utilisés sur six espèces (humain, souris, rat, primate non humain, porcin et canin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Panneau multiplex
Quantité 96 dosages
Espèces Humaine
Combinability Combinable
Sensibilité du dosage Voir le certificat d’analyse
Plage de dosage Voir le certificat d’analyse
Format Kit multiplex
À utiliser avec (équipement) Instruments Luminex™
Gamme de produits ProcartaPlex
Type d’échantillon Sérum, plasma, surnageants de culture cellulaire (SCC), Plasma, Cell Culture Supernatants
Volume d’échantillon Sérum, plasma : 25 μl ; CCS : 50 μl
Contenu et stockage
  • 2 flacons de mélange étalon humain A (lyophilisé)
  • 2 flacons de mélange étalon humain B
  • 2 flacons de mélange étalon humain C (lyophilisé)
  • 1 flacon de mélange de microbilles de capture B (1X)
  • 1 flacon de mélange de microbilles de capture C (1X)
  • 1 flacon de mélange de microbilles de capture D (1X)
  • 1 flacon de mélange de microbilles de capture F (1X)
  • 1 flacon de mélange de microbilles de capture G (1X)
  • 1 flacon de mélange d’anticorps de détection biotinylé B (50X)
  • 1 flacon de mélange d’anticorps de détection biotinylé C (50X)
  • 1 flacon de mélange d’anticorps de détection biotinylé D (50X)
  • 1 flacon de mélange d’anticorps de détection biotinylé F (50X)
  • 1 flacon de mélange d’anticorps de détection biotinylé G (50X)
  • 1 flacon de tampon de lecture (1X)
  • 1 flacon de tampon de lavage (10x)
  • 1 flacon de streptavidine-PE (1X)
Conditions d’expédition Wet Ice
Research Area Immunology, Cytokines, Chemokines, Growth Factors