Learn More
Invitrogen™ IL-6 Human ProcartaPlex™ Simplex Kit
Description
Includes
- microbilles magnétiques concentrées enrobées d’anticorps monoclonal à la IL-6 humaine
- Étalon de IL-6 humaine (lyophilisé)
- Anticorps monoclonal anti-IL-6 humaine conjugué à la biotine (50x)
Lors de l’association de plusieurs kits simplex (c.-à-d. lorsque vous n’utilisez pas de panneau multiplex préconfiguré), un seul kit de tampon (vendu séparément) est nécessaire pour chaque plaque de dosage, quelle que soit la taille du plex.
À propos des dosages ProcartaPlex pour la plateforme Luminex
Les immunoessais ProcartaPlex sont basés sur les principes du dosage ELISA sandwich, utilisant deux anticorps hautement spécifiques se liant à différents épitopes d’une protéine pour quantifier simultanément toutes les cibles protéiques à l’aide d’un instrument Luminex. Les dosages multiplex ProcartaPlex nécessitent seulement seulement 25 µl de plasma ou de sérum, ou 50 µl de surnageant de culture cellulaire, et seulement quatre heures pour obtenir les résultats analysés.
• Plus de résultats par échantillon : mesurez simultanément plusieurs cibles protéiques dans un seul échantillon de 25 à 50 µl
•Technologie Luminex bien établie : plateforme de multiplexage Luminex largement référencée pour la détection et la quantification des protéines
Les dosages ProcartaPlex utilisent la technologie Luminex xMAP (profilage multianalyte) pour la détection et la quantification simultanées de maximum 80 cibles protéiques dans un échantillon unique de 25 à 50 µl provenant de plasma, de sérum, de surnageants de culture cellulaire et d’autres liquides corporels.
Les microbilles Luminex dans le dosage ProcartaPlex sont colorées en interne avec des fluorophores rouges et infrarouges de proportions précises afin de créer des signatures spectrales spécifiques pouvant être identifiées par les systèmes de détection Luminex xMAP (p. ex., Luminex 200, FLEXMAP 3D et MAGPIX). Comme le dosage ELISA sandwich, le dosage ProcartaPlex utilise des paires d’anticorps appariées pour identifier la protéine d’intérêt. Dans un dosage multiplexé, chaque microbille unique de façon spectrale est marquée avec des anticorps spécifiques pour une seule protéine cible et les protéines liées sont identifiées avec des anticorps biotinylés et de la streptavidine–R-phycoérythrine (RPE). La conjugaison d’anticorps spécifiques d'une protéine à une microbille distincte permet d’analyser plusieurs cibles dans un seul puits.
La différence la plus significative entre un dosage ProcartaPlex et un dosage ELISA est que l’anticorps de capture du dosage ProcartaPlex est conjugué à une microbille et n’est pas adsorbé par un des puits de la microplaque. Ainsi, les réactifs de dosage ProcartaPlex flottent librement dans la solution. Pour la détection, l’instrument Luminex 200, par exemple, contient deux lasers : un pour distinguer la signature spectrale de chaque microbille et un autre pour quantifier la quantité de fluorescence de la RPE. Cette dernière est proportionnelle à la quantité de protéine présente dans l’échantillon. Les dosages multiplex ProcartaPlex peuvent profiler plus de protéines cibles à l’aide d’un échantillon nettement moins important. Cela leur prend autant de temps que pour effectuer un dosage ELISA sandwich traditionnel.
Les panneaux multiplex ProcartaPlex sont disponibles en plusieurs formats et peuvent être utilisés sur six espèces (humain, souris, rat, primate non humain, porcin et canin).
Specifications
Specifications
| Type de produit | Kit simplex |
| Quantité | 96 dosages |
| Espèces | Humaine |
| Combinability | Combinable |
| Type de microbilles | IL-6 [25] |
| Sensibilité du dosage | As determined for Lot 1: 0.4 pg/mL |
| Plage de dosage | As determined for Lot 1: 9.77 - 40,000 pg/mL |
| Format | Kit simplex |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments Luminex™ |
| Expression | interleukin 6 |
| Show More |