Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Mouse Cytokine & Chemokine Convenience Panel 1A, 36plex
Code produit 15522547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15522547 96 dosages 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15522547 Supplier Invitrogen™ Supplier No. EPXR36026092901
La curiosité n’a pas de limite
Utilisez le code promo 27966
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-10-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
  • Mélange standard de souris A
  • Mélange standard du panneau de cytokine de souris 1B
  • Mélange de microbilles de cytokine et de chimiokine de souris
  • Mélange d’anticorps de détection de cytokine et de chimiokine de souris
  • Tampon de lecture
  • Tampon de lavage 10x
  • Streptavidine-PE
  • Tampon de dosage universel
  • Diluant d’anticorps de détection
  • Barrette de 8 tubes PCR
  • Film adhésif
  • Microplaque noire de 96 puits Greiner
Solution idéale pour évaluer plusieurs biomarqueurs de protéines dans un seul échantillon. Découvrez notre vaste gamme de panneaux préconfigurés et d’analytes uniques combinables.
Le panneau de convenance de cytokine / chimiokine de souris 36-Plex ProcartaPlex 1 permet d’étudier la fonction immunitaire en analysant 36 cibles protéiques dans un seul puits à l’aide de la technologie Luminex xMAP. Le panneau est fourni dans un format prêt à l’emploi avec des flacons individuels de réactifs de capture et de détection formulés à une concentration de 1X, nécessitant moins de pipetage et de configuration expérimentale. Les mêmes cibles se trouvent dans le panneau 1A ProcartaPlex 36-Plex pour cytokine / chimiokine de souris (réf. EPX360-26092-901) qui offre un format modulaire permettant une plus grande flexibilité pour augmenter ou diminuer le nombre de cibles.
Les panneaux préconfigurés ProcartaPlex sont largement testés pour la combinabilité, l’interférence et la réactivité croisée des analyses afin de fournir le plus haut niveau de validation et de précision. Tous les panneaux ProcartaPlex sont fournis avec les réactifs nécessaires pour effectuer le dosage.
Les panneaux multiplex ProcartaPlex sont disponibles en plusieurs formats et peuvent être utilisés sur six espèces (humain, souris, rat, primate non humain, porcin et canin).
Liste de cibles [région de microbille] :
Chimiokines : ENA-78 (CXCL5) [57], Éotaxine (CCL11) [62], GRO alpha (CXCL1) [43], IP-10 (CXCL10) [22], MCP-1 (CCL2) [51], MIP-1 alpha (CCL3) [47], MIP-1 bêta (CCL4) [72], MIP-2 alpha (CXCL2) [55], RANTES (CCL5) [44]
Cytokines : G-CSF (CSF-3) [12], GM-CSF [42], IFN alpha [30], IFN gamma [38], IL-1 alpha [56], IL-1 bêta [19], IL-2 [20], IL-3 [14], IL-4 [26], IL-5 [27], IL-6 [28], IL-9 [34], IL-10 [13], IL-12p70 [39], IL-13 [35], IL-15 / IL-15R [54], IL-17A (CTLA-8) [52], IL-18 [66], IL-22 [33], IL-23 [37], IL-27 [36], IL-28 [64], IL-31 [76], LIF [18], MCP-3 (CCL7) [48], M-CSF [21], TNF alpha [45]
À propos des dosages ProcartaPlex pour la plateforme Luminex
Les immunodosages ProcartaPlex, basés sur les principes d’un ELISA en sandwich, utilisent deux anticorps hautement spécifiques se liant à différents épitopes d’une protéine pour quantifier simultanément toutes les cibles protéiques à l’aide d’un instrument Luminex. Les dosages multiplex ProcartaPlex nécessitent seulement seulement 25 μl de plasma ou de sérum, ou 50  μl de surnageant de culture cellulaire, et seulement quatre heures pour obtenir les résultats analysés.
Caractéristiques :
• Résultats reproductibles et fiables — validés en panneau selon la norme la plus élevée de l’industrie, avec des tests de combinabilité des cibles protéiques et de réactivité croisée
• Plus de résultats par échantillonneur — permet de réaliser simultanément plusieurs cibles protéiques dans un seul échantillon de 25 – 50 μl
• Plate-forme de multiplexage à haute référence avec la technologie bien établie Luminex, pour la détection et la quantification des protéines
Les dosages ProcartaPlex utilisent Luminex xMAP (profilage multianalyte) Technologie pour la détection et la quantification simultanées de jusqu’à 80 cibles protéiques dans un seul échantillon de 25–50 μl — de plasma, de sérum, de surnageant de culture cellulaire et d’autres liquides corporels.
Les microbilles Luminex dans le dosage ProcartaPlex sont colorées en interne avec des proportions précises de fluorophores rouges et IR pour créer des signatures uniques de façon spectrale qui peuvent être identifiées par les systèmes de détection Luminex xMAP (par exemple Luminex 200, FLEXMAP 3D et MAGPIX). Comme le dosage ELISA sandwich, le dosage ProcartaPlex utilise des paires d’anticorps appariées pour identifier la protéine d’intérêt. Dans un dosage multiplexé, chaque microbille unique de façon spectrale est marquée avec des anticorps spécifiques pour une seule protéine cible et les protéines liées sont identifiées avec des anticorps biotinylés et de la streptavidine–R-phycoérythrine (RPE). La conjugaison d’anticorps spécifiques d'une protéine à une microbille distincte permet d’analyser plusieurs cibles dans un seul puits.
La différence la plus significative entre un dosage ProcartaPlex et un dosage ELISA est que l’anticorps de capture du dosage ProcartaPlex est conjugué à une microbille et n’est pas adsorbé par un des puits de la microplaque. Ainsi, les réactifs de dosage ProcartaPlex flottent librement dans la solution. Pour la détection, l’instrument Luminex 200, par exemple, contient deux lasers : un pour distinguer la signature spectrale de chaque microbille et un autre pour quantifier la quantité de fluorescence de la RPE. Cette dernière est proportionnelle à la quantité de protéine présente dans l’échantillon. Les dosages multiplex ProcartaPlex peuvent profiler plus de protéines cibles à l’aide d’un échantillon nettement moins important. Cela leur prend autant de temps que pour effectuer un dosage ELISA sandwich traditionnel.
Les panneaux multiplex ProcartaPlex sont disponibles en plusieurs formats et peuvent être utilisés sur six espèces (humain, souris, rat, primate non humain, porcin et canin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Panneau multiplex
Quantité 96 dosages
Espèces Souris
Combinability Non combinable
Sensibilité du dosage Voir le certificat d’analyse
Plage de dosage Voir le certificat d’analyse
Format Kit multiplex
À utiliser avec (équipement) Instruments Luminex™
Gamme de produits ProcartaPlex
Type d’échantillon Sérum, plasma, surnageants de culture cellulaire (SCC), Plasma, Cell Culture Supernatants
Volume d’échantillon Sérum, plasma : 25 μl ; CCS : 50 μl
Contenu et stockage
  • 2 flacons de mélange étalon de souris A (lyophilisé)
  • 2 flacons de mélange étalon de souris 1B (lyophilisé)
  • 1 flacon de mélange de microbilles de capture (1X)
  • 1 flacon de mélange d’anticorps de détection biotinylé (1X)
  • 1 flacon de tampon de lecture (1X)
  • 1 flacon de tampon de lavage (10x)
  • 1 flacon de streptavidine-PE (1X)
  • 1 flacon de tampon de dosage universel (1X)
  • Barrettes de 8 tubes
  • Film adhésif
  • Plaque 96 puits à fond plat, noire
  • Stocker de 2°C à 8°C
Conditions d’expédition Wet Ice
Research Area Immunology, Cytokines, Chemokines