Learn More
Invitrogen™ Panel 1B de cytokine de souris ProcartaPlex eBioscience™ (10 plex)
Description
Includes
- Mélange standard pour panel de cytokines 1B de souris
- Mélange de billes pour panel de cytokines 1B de souris
- Mélange d’anticorps de détection du panel de cytokines 1B de souris
- Tampon de lecture
- Tampon de lavage 10 x
- Streptavidine PE
- Tampon de dosage universel
- Diluant d’anticorps de détection
- Bandelette PCR à 8 tubes
- Film adhésif
- Greiner Microplaque noire à 96
- Quantifiez plusieurs cibles dans les surnageants de culture cellulaire / tissulaire, le sérum et le plasma
- Les dosages ProcartaPlex utilisent la technologie Luminex™ xMAP pour effectuer une détection multi-analyte des protéines sécrétées, y compris les cytokines, les chimiokines, les facteurs de croissance et d’autres protéines
- Ce kit ne contient aucune plaque de filtration à écran multiple
Spécification
Spécification
| Quantité | 96 dosages |
| Espèces | Souris |
| À utiliser avec (application) | Immunoessai multiplex |
| Sous-type de protéine | ENA-78, G-CSF, IFN alpha, IL-1 alpha, complexe IL-15 / IL-15R, IL-28, IL-3, IL-31, LIF, M-CSF |
| Type d’échantillon | Surnageant de culture cellulaire, Plasma, Sérum |
| Volume d’échantillon | Sérum, plasma : 25 μl ; CCS : 50 μl |