Learn More
Invitrogen™ IL-22 Mouse ProcartaPlex™ Simplex Kit
Code produit 15571172
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15571172 96 dosages 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15571172 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EPX01A26022901
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
  • Microbilles magnétiques concentrées revêtues d’un anticorps monoclonal pour IL-22 de souris
  • IL-22 de souris standard (lyophilisé)
  • Anticorps monoclonal anti-IL-22 de souris, conjugué à la biotine (50x)
Solution idéale pour évaluer plusieurs biomarqueurs de protéines dans un seul échantillon. Découvrez notre vaste gamme de panneaux préconfigurés et d’analytes uniques combinables.
Le kit IL-22 de souris Simplex ProcartaPlex mesure la protéine IL-22 et est conçu pour être combiné à d’autres kits Simplex afin que vous puissiez créer votre propre panel multiplex qui utilise la technologie Luminex xMAP pour la détection/quantification des protéines. Lors de l’association de plusieurs kits Simplex (c.-à-d., lorsque vous n’utilisez pas de panneau multiplex préconfiguré), un seul kit de tampon (vendu séparément) est nécessaire pour chaque plaque de dosage, quelle que soit la taille du plex.
À propos des dosages ProcartaPlex pour la plateforme Luminex
Les immunodosages ProcartaPlex sont basés sur les principes du dosage ELISA sandwich, utilisant deux anticorps hautement spécifiques se liant à différents épitopes d’une protéine pour quantifier simultanément toutes les cibles protéiques à l’aide d’un instrument Luminex. Les dosages multiplex ProcartaPlex nécessitent seulement seulement 25 µl de plasma ou de sérum, ou 50 µl de surnageant de culture cellulaire, et seulement quatre heures pour obtenir les résultats analysés.
Plus de résultats par échantillon :mesure plusieurs cibles protéiques simultanément dans un seul échantillon de 25 à 50 µl
Technologie Luminex largement utilisée :plateforme de multiplexage hautement référencée pour la détection et la quantification des protéines
Les dosages ProcartaPlex utilisent la technologie Luminex xMAP (profilage multi-analytes) pour la détection et la quantification simultanées de 80 cibles protéiques maximum dans un échantillon unique de 25 à 50 µl provenant de plasma, de sérum, de surnageants de cultures cellulaires et d’autres liquides corporels.
Les microbilles Luminex dans le dosage ProcartaPlex sont colorées en interne avec des fluorophores rouges et infrarouges de proportions précises afin de créer des signatures spectrales spécifiques pouvant être identifiées par les systèmes de détection Luminex xMAP (p. ex., Luminex 200, FLEXMAP 3D et MAGPIX). Comme le dosage ELISA sandwich, le dosage ProcartaPlex utilise des paires d’anticorps appariées pour identifier la protéine d’intérêt. Dans un dosage multiplex, chaque microbille unique d’un point de vue spectral est marquée avec des anticorps spécifiques pour une protéine cible unique. Les protéines liées sont identifiées à l’aide d’anticorps biotinylés et de la streptavidine-R-phycoérythrine (RPE). La conjugaison d’anticorps spécifiques d'une protéine à une microbille distincte permet d’analyser plusieurs cibles dans un seul puits.
La différence la plus significative entre un dosage ProcartaPlex et un dosage ELISA est que l’anticorps de capture du dosage ProcartaPlex est conjugué à une microbille et n’est pas adsorbé par un des puits de la microplaque. Ainsi, les réactifs de dosage ProcartaPlex flottent librement dans la solution. Pour la détection, l’instrument Luminex 200, par exemple, contient deux lasers : un pour distinguer la signature spectrale de chaque microbille et un autre pour quantifier la quantité de fluorescence de la RPE. Cette dernière est proportionnelle à la quantité de protéine présente dans l’échantillon. Les dosages multiplex ProcartaPlex peuvent profiler plus de protéines cibles à l’aide d’un échantillon nettement moins important. Cela leur prend autant de temps que pour effectuer un dosage ELISA sandwich traditionnel.
Les panneaux multiplex ProcartaPlex sont disponibles en plusieurs formats et peuvent être utilisés sur six espèces (humain, souris, rat, primate non humain, porcin et canin). Rendez-vous sur le site thermofisher.com/procartaplex pour obtenir davantage d’informations. Vous y trouverez notamment une liste complète des cibles protéiques individuelles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit simplex
Quantité 96 dosages
Espèces Souris
Combinability Combinable
Type de microbilles IL-22 [33]
Sensibilité du dosage Comme déterminée pour le lot 1 : 0,24 pg/ml
Plage de dosage Comme déterminée pour le lot 1 : 12,2 à 50 000 pg/ml
Format Kit simplex
À utiliser avec (équipement) Instruments Luminex™
Expression interleukine 22
Alias de gène IL-22, IL-22a, ILTIFa, Iltif
Identification génétique (Entrez) 50929
Symbole de gène(s) IL22
Gamme de produits ProcartaPlex
Protéine Interleukine-22
Sous-type de protéine IL-TIF, IL-TIF alpha, IL-22a
Type d’échantillon Sérum, plasma, surnageants de culture cellulaire (SCC), Plasma, Cell Culture Supernatants
Volume d’échantillon Sérum, plasma : 25 μl, surnageant de culture cellulaire : 50 μlitres
ID UniProt Q9JJY9
Contenu et stockage • 1 flacon de microbilles de capture (50X)
• 1 flacon d’anticorps de détection biotinylés (50X)
• 2 flacons de mélange standard de souris A (lyophilisé)
À conserver entre 2 et 8°C.
Conditions d’expédition Glace humide
Research Area Immunology, Oncology, Neurobiology, Toxicology