Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Platinum Assay Buffer for Serum Samples
Code produit 16336672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16336672 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16336672 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EPXP11113000
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le tampon de dosage pour échantillons de sérum Platinum ProcartaPlex (nº de catalogue (1X) est utilisé pour la dilution d’échantillons de sérum et donne des résultats de dilution et de récupération de pointe dans la plage de 70 à 130 %.
Le tampon de dosage pour échantillons de sérum (1X) Platinum ProcartaPlex est utilisé pour la dilution d’échantillons de sérum et donne des résultats de dilution et de récupération de pointe dans la plage de 70–130 %.
Le tampon de dosage pour échantillons de sérum (1X) Platinum ProcartaPlex est inclus dans notre kit de base humain pour échantillons de plasma Platinum ProcartaPlex (n° de catalogue EPXP010-10422-901) et les panneaux Platine prêt à l’emploi. Il est proposé ici comme un élément autonome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tampon
Quantité 10 mL
Espèces Humaine
Forme Liquide
Gamme de produits ProcartaPlex
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C.
Conditions d’expédition Glace humide