Learn More
Invitrogen™ Simplex ProcartaPlex IL-13 pour rat eBioscience™
Description
Includes
- Perles magnétiques concentrées enrobées d’un anticorps monoclonal dirigé contre l’IL-13 de rat
- IL-13 chez le rat standard (lyophilisée)
- Biotin-Conjuconjugate (50x) anticorps monoclonal anti-rate IL-13
- Quantifiez plusieurs cibles dans les surnageants de culture cellulaire / tissulaire, le sérum et le plasma
- Les dosages ProcartaPlex utilisent la technologie Luminex™ xMAP pour effectuer une détection multi-analyte des protéines sécrétées, y compris les cytokines, les chimiokines, les facteurs de croissance et d’autres protéines
Spécification
Spécification
| Quantité | 96 dosages |
| Espèces | Rat |
| À utiliser avec (application) | Immunoessai multiplex |
| Type d’échantillon | Surnageant de culture cellulaire, Plasma, Sérum |
| Volume d’échantillon | Sérum, plasma : 25 μl ; CCS : 50 μl |
| Synonyme | Interleukine-13 |