Learn More
Extrudeuse extrudeuse bivis parallèleProcess 11
Code produit 15709379 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de vis:
Entièrement segmentée, co-rotative
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de vis Conditionnement
15709379 Entièrement segmentée, co-rotative 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15709379 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 5677600
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Optimisez les dépenses en temps et en argent liées au développement de formulations pour les produits en polymère et alimentaires grâce à l’extrudeuse bivis parallèle Thermo Scientific™ Process 11.
Optimisez les dépenses en temps et en argent liées au développement de formulations pour les produits en polymère et alimentaires grâce à l’extrudeuse bivis parallèle Thermo Scientific™ Process 11.
Ne nécessitant qu’une petite quantité de matière pour réaliser des expériences, cette extrudeuse parallèle co-rotative vous permet de réaliser de nombreux essais de façon efficace et rentable.
L’extrudeuse double vis parallèle Process 11 a été créée avec une fonctionnalité d’écran tactile convivial qui est équipé d’une commande d’alimentation intégrée ; les pièces en contact avec le produit sont facilement amovibles. La conception compacte monocoque, qui minimise l’encombrement dans le laboratoire, est idéale pour les applications avec hotte d’aspiration. La conception à éléments a vis et fourreau s’adapte géométriquement à toutes les extrudeuses Thermo Scientific et permet de simplifier la mise à l’échelle des procédés.
Caractéristiques de l’extrudeuse double vis parallèle Process 11 :
  • Utilisation réduite de matériaux d’échantillonnage (20 g)
  • Plage de rendement comprise entre 20 g/h et 2,5 kg/h
  • Conception de paillasse à encombrement très réduit, facilement transportable
  • Conception à vis segmentée avec demi fourreau amovible
  • Écran tactile facile à utiliser avec commande de l’alimentation intégrée
  • Conception géométriquement évolutive des vis et du fourreau pour toute la gamme
Recommandée dans les domaines suivants :
Matériaux :
  • Polymères
  • Additifs
  • Adhésifs
  • Alimentaire
  • Cosmétiques
Applications :
  • Compoundage
  • Mélanges maîtres
  • Nanocomposites
Le faible encombrement réduit le besoin d’espace dans le laboratoire et la faible consommation d’ingrédients diminue les risques de contamination environnementale et d’exposition des opérateurs.
Le faible encombrement réduit le besoin d’espace dans le laboratoire et la faible consommation d’ingrédients diminue les risques de contamination environnementale et d’exposition des opérateurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Ampérage 16 A
Vitesse max. 1000 rpm
Tension 230 V
Sortie typique 20 g to 2.5 kg/hr. (depending on material)
Couple par arbre 6 Nm
Diamètre d’alésage du baril 11 mm
Diamètre de vis (métrique) 11 mm
Zones du baril 7 x 5 L/D electrical heated (optional water cooled)
Hauteur (métrique) 41 cm
Barrel Length L/D 40 L/D
Longueur (métrique) 82 cm
Largeur (métrique) 48 cm
Température max. 350°C (450°C as option)
Description Process 11 - Parallel Twin-Screw Extruder
Type de vis Entièrement segmentée, co-rotative