Learn More
Contec™ ProChlor
BIOPHARMA
Code produit 16479760 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement : Flacon bouché, Quantité : 6 x 1 L, Stérile : Non
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16479760 Conditionnement : Flacon bouché, Quantité : 6 x 1 L, Stérile : Non
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16479760 Fournisseur Contec™ Code fournisseur FBC102PC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.11€
    83.04€ / 6L
    Économisez 23.07€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Contec ProChlor est un nouveau sporicide révolutionnaire qui permet de tuer 100 % des spores en moins de 1 min.
Garantit que la salle blanche est exempte de infections et de particules.
Un mélange d'acide hypochloreux dans de l'eau purifiée, Contec ProChlor est fourni prêt à l'emploi et est efficace contre les bactéries, les champignons, les moisissures, les levures, les virus et les spores.
Contec ProChlor est filtré à 0,2 micron et conditionné dans un environnement de classe A. Fourni avec sachet double, le produit est conçu pour faciliter l’entrée dans les salles blanches pharmaceutiques.
Caractéristiques& Avantages
  • Les 6 vagues d’élimination de Bacillus subtilis en 60 secondes permettent de gagner du temps lors de la biodécontamination
  • Filtré à 0,2 micron dans une salle blanche de grade B garantissant que le produit est exempt de contamination et de particules
  • Version stérile disponible pour les salles blanches de grades A et B
  • Sans ammonium quaternaire ni surfactant (très faible taux de résidus)
  • Aucune classe de danger ne caractérise cette solution. Seul un EPI de base est par conséquent requis et aucune élimination spéciale n’est nécessaire
  • Double sachet dans un emballage à déchirement linéaire. Chaque sachet est facile à ouvrir même si l’utilisateur porte des gants.
  • Non classé comme corrosif et peut être utilisé en toute sécurité dans toutes les zones de la salle blanche
Remarque : Pour l'option de pulvérisation à gâchette, voir 15567161.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Désinfectant
Forme Liquide
pH 3 à 6
Stérilité Non stériles
Aspect Incolore
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Composition Mélange d’acide hypochloreux stabilisé et d’eau purifiée
Type de conteneur Flacon à bouchon
Jetable Usage limité
Filtré À filtre
Inflammable Non
Quantité 6 x 1 L
Volume (métrique) 1 L