Learn More
Contec™ ProChlor Sporicide SATWIPES™
BIOPHARMA
Code produit 16439565 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
15 x 20 cm (6 x 8 in)
Conditionnement:
1200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
16439565 15 x 20 cm (6 x 8 in) 1200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16439565 Fournisseur Contec™ Code fournisseur FSWPP02PC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    668.18€
    465.58€ / 1200 pièces
    Économisez 202.60€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Système au point d’utilisation SATWIPE, le pack à double sachet possède une boîte de lingettes en polypropylène fondu-soufflé de 120 x 34 g/m² et un ProChlor de 700 ml dans un flacon de 1 L
  • Les lingettes imprégnées au point d’utilisation répondent aux exigences des directives de transfert aseptique
  • Le mélange d’acide hypochloreux dans l’eau purifiée permet de tuer 100 % des spores en moins de 1 min.
  • Efficace contre les bactéries, les champignons, les moisissures, les levures et les spores
  • 0,2 micron filtré et rempli dans un environnement en salle blanche, idéal pour les salles blanches de sciences de la vie
  • Le faible résidu ne contient aucun composé d’ammonium quaternaire ni aucun surfactant
  • L’action rapide permet de réduire le temps consacré à la biodécontamination et peut être utilisée pour la désinfection de transfert
  • Conditionnement à déchirure linéaire à double emballage pour un transfert facile dans un environnement en salle blanche
  • Non classé comme corrosif et peut être utilisé en toute sécurité dans toutes les zones de la salle blanche
  • Aucune classe de danger ne caractérise cette solution. Seul un EPI de base est par conséquent requis et aucune élimination spéciale n’est nécessaire.
  • 120 lingettes en polypropylène dans une boîte réduisent la quantité d’emballages générée
  • Conçu pour la désinfection des surfaces dures dans les salles blanches et les environnements contrôlés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingette sporicide pour salle blanche
Longueur (impériale) 7,9 in
Longueur (métrique) 200 mm
Largeur (impériale) 5,9 in
Largeur (métrique) 150 mm
Matériau Polyester Cellulose
Poids de base 34 g/m2
Type de conteneur Bidon
Contenu et stockage Ne pas congeler, stocker en dessous de 40°C
Dimensions (L x l) 15 x 20 cm (6 x 8 in)
Format Lingettes à saturer au point d'utilisation
À utiliser avec (application) Désinfection des surfaces dures dans les salles blanches des sciences de la vie
Quantité d’emballage 10 récipients/Carton
Solution de saturation Acide hypochloreux stabilisé à 2000 ppm
Stérilité Non stérile
Comprend Bidon de 120 lingettes en polypropylène soufflé à chaud de 34 g/m2, 700 ml de ProChlor dans une bouteille de 1 L