Learn More
Contec™ ProChlor
BIOPHARMA
Code produit 15904332 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de conteneur:
Flacon pulvérisateur
Flacon à bouchon
Quantité:
2 Paquets
6/Carton
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
2 bouteilles
6 bouteilles
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de conteneur Quantité Stérilité Conditionnement
15904332 Flacon à bouchon 6/Carton Stérile 6 bouteilles
15547171 Flacon pulvérisateur 6/Carton Stérile 6 bouteilles
15597161 Flacon à bouchon 2 Paquets Stérile 2 bouteilles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15904332 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. SBC102PC
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Contec ProChlor est un nouveau sporicide révolutionnaire qui permet de tuer 100 % des spores en moins de 1 min.
Garantit que la salle blanche est exempte de infections et de particules.
Un mélange d'acide hypochloreux dans de l'eau purifiée, Contec ProChlor est fourni prêt à l'emploi et est efficace contre les bactéries, les champignons, les moisissures, les levures, les virus et les spores.
Contec ProChlor est filtré à 0,2 micron et conditionné dans un environnement de classe A. Fourni avec sachet double, le produit est conçu pour faciliter l’entrée dans les salles blanches pharmaceutiques.
Caractéristiques& Avantages
  • Les 6 vagues d’élimination de Bacillus subtilis en 60 secondes permettent de gagner du temps lors de la biodécontamination
  • Filtré à 0,2 micron dans une salle blanche de grade B garantissant que le produit est exempt de contamination et de particules
  • Version stérile disponible pour les salles blanches de grades A et B
  • Sans ammonium quaternaire ni surfactant (très faible taux de résidus)
  • Aucune classe de danger ne caractérise cette solution. Seul un EPI de base est par conséquent requis et aucune élimination spéciale n’est nécessaire
  • Double sachet dans un emballage à déchirement linéaire. Chaque sachet est facile à ouvrir même si l’utilisateur porte des gants.
  • Non classé comme corrosif et peut être utilisé en toute sécurité dans toutes les zones de la salle blanche
Remarque : Pour l'option de pulvérisation à gâchette, voir 15567161.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type de produit Désinfectant
Forme Liquide
pH 3 à 6
Stérilité Stérile
Aspect Incolore
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Salles blanches de grades A et B
Couleur Transparent
Composition Liquides
Type de conteneur Flacon à bouchon
Jetable Usage limité
Filtré À filtre
Inflammable Non
Quantité 6/Carton
Volume (métrique) 1 L
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.