Learn More
Contec™ ProChlor
BIOPHARMA
Code produit 15567161 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement : Flacon pulvérisateur à gâchette, Quantité : 6 x 1 L, Stérile : Non
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15567161 Conditionnement : Flacon pulvérisateur à gâchette, Quantité : 6 x 1 L, Stérile : Non
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15567161 Fournisseur Contec™ Code fournisseur FBT102PC
Rendez le laboratoire plus sûr et plus efficace
Utilisez le code promo 28026
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Contec ProChlor est un nouveau sporicide révolutionnaire qui permet de tuer 100 % des spores en moins de 1 min.
Garantit que la salle blanche est exempte de contamination et de particules.
Un mélange d'acide hypochloreux dans de l'eau purifiée, Contec ProChlor est fourni prêt à l'emploi et est efficace contre les bactéries, les champignons, les moisissures, les levures, les virus et les spores.
Contec ProChlor est filtré à 0,2 micron et conditionné dans un environnement de classe A. Fourni avec sachet double, le produit est conçu pour faciliter l’entrée dans les salles blanches pharmaceutiques.
Caractéristiques& Avantages
  • Les 6 vagues d’élimination de Bacillus subtilis en 60 secondes permettent de gagner du temps lors de la biodécontamination
  • Filtré à 0,2 micron dans une salle blanche de grade B garantissant que le produit est exempt de contamination et de particules
  • Version stérile disponible pour les salles blanches de grades A et B
  • Sans ammonium quaternaire ni surfactant (très faible taux de résidus)
  • Aucune classe de danger ne caractérise cette solution. Seul un EPI de base est par conséquent requis et aucune élimination spéciale n’est nécessaire
  • Double sachet dans un emballage à déchirement linéaire. Chaque sachet est facile à ouvrir même si l’utilisateur porte des gants.
  • Non classé comme corrosif et peut être utilisé en toute sécurité dans toutes les zones de la salle blanche
Remarque : Pour l'option de pulvérisation à gâchette, voir 15567161.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Sporicide
Forme Vaporisateur de liquide
pH 3 à 6
Stérilité Non stériles
Aspect Incolore
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Composition Mélange d’acide hypochloreux stabilisé et d’eau purifiée
Concentration Acide hypochloreux stabilisé à 2 000 ppm
Type de conteneur Flacon pulvérisateur
Jetable Usage unique
Filtré À filtre
Inflammable Non
À utiliser avec (application) Élimine les spores
Conditionnement Fourni en sachets doubles dans un emballage à déchirement linéaire
Quantité 6/Carton
Volume (métrique) 1 L