Learn More
Prochlorpérazine sulfoxyde-d3, TRC
Code produit 30409920
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30409920 1 mg
30414006 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30409920 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP7558121MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1189943-37-0
Formule moléculaire C20 2H3 H21 Cl N3 O S
Poids moléculaire (g/mol) 392.96
Synonyme Prochlorperazine Sulfoxide-(methyl-D3)
Nom IUPAC 2-chloro-10-[3-[4-(trideutériométhyl)piperazine-1-yl]propyl]phénothiazine 5-oxyde
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Prochlorperazine Sulfoxide-d3
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H24ClN3OS/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)26(25)20-8-7-16(21)15-18(20)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3/i1D3
Poids de la formule 392.1517