Learn More
Prochlorpérazine, TRC
Code produit 30135423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30135423 25 mg 25mg
30136995 50 mg 50mg
17974825 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135423 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP75579025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 28-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-38-8
Formule moléculaire C20 H24 Cl N3 S
Poids moléculaire (g/mol) 373.94
Synonyme 10H-Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]- (7CI,8CI), 2-Chloro-10-(3-[1-methyl-4-piperazinyl]propyl)phenothiazine, 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine, 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]phenothiazine, 3-Chloro-10-[3-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine, 6140RP, Bayer A 173, Capazine, Chlormeprazine, Chlorperazine, DDD 66604, Emelent, Kronocin, Meterazin, Meterazine, N-[γ-(4'-Methylpiperazinyl-1')propyl]-3-chlorophenothiazine, NSC 17478, NSC 665801, Nipodal, Proazine, Prochlorpemazine, Prochlorperazin, Prochlorperazine, Prochlorpromazine, RP 6140, SKF 4657, Temetid
Nom IUPAC 2-chloro-10-[3-(4-méthylpiperazine-1-yl)propyl]phénothiazine
SMILES CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Prochlorperazine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H24ClN3S/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)25-20-8-7-16(21)15-18(20)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3
Poids de la formule 373.1379
Pourcentage de pureté >95%