Learn More
Applied Biosystems™ Procise™ cLC Flask Maintenance Kit
Code produit 15873430 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15873430 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15873430 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 401990
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Il s’agit d’un accessoire de maintenance pour le système Procise™.
  • Usage exclusivement réservé à la recherche
  • Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Séquenceur de protéines Procise
Type de produit Kit d’entretien des flacons de la CTC
Gamme de produits Procise
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Conditions d’expédition Température ambiante
Format Kit
Quantité 1 kit